Learn More
Simport™ Scientific Cassettes d’enrobage / de traitement de biopsie SLIMSETTE™ M510SL dans des pochettes Quickload™
Nouvelle génération de cassettes pré-emballées pour une utilisation dans des instruments de marquage automatique des cassettes
Spécification
Matériau | Acetal Polymer |
---|---|
Type de pores | Slots |
Angle de la face d’écriture | 45° |
Description
- Spécialement conçues pour contenir des échantillons de biopsie pendant le processus d’enrobage
- En polymère d’acétal
- La pochette transparente permet une vue claire des cassettes lors de l’impression
- Des fentes efficaces de circulation optimisent l’échange de liquide et assurent un drainage adéquat
- Le couvercle peut être ouvert et fermé aussi souvent que nécessaire et se reverrouille toujours en toute sécurité
- Grande zone d’étiquetage pour une meilleure identification
- Zone d’écriture antérieure à un angle de 45°
Spécification
Acetal Polymer | |
Slots | |
45° |