Learn More
Simport™ Scientific Cassettes d’enrobage / de traitement des tissus SLIMSETTE™ M509SL dans des pochettes QuickLoad™
Nouvelle génération de cassettes pré-emballées pour une utilisation dans des instruments de marquage automatique des cassettes
Spécification
Type de bouchon | Couvercle intégral |
---|---|
Matériau | Polymère d’acétal |
Type de pores | Fentes |
Angle de la face d’écriture | 45° |
Description
- En polymère d’acétal
- La pochette transparente permet une vue claire des cassettes lors de l’impression
- Des fentes efficaces de circulation optimisent l’échange de liquide et assurent un drainage adéquat
- Le couvercle peut être ouvert et fermé aussi souvent que nécessaire et se reverrouille toujours en toute sécurité
- Grande zone d’étiquetage pour une meilleure identification
- Zone d’écriture antérieure à un angle de 45°
Spécification
Couvercle intégral | |
Polymère d’acétal | |
Fentes | |
45° |