Learn More
Simport™ Scientific Récipients inviolables pour échantillons SecurTainer™ II
Inviolable, pour une protection optimale des échantillons
Description
Avec ce nouveau processus simple et inviolable, il n’y a pas de languettes de verrouillage à pousser vers le haut. Il suffit de visser le bouchon sur le récipient jusqu’à entendre un claquement, ce qui indique que la bague d’étanchéité en plastique est fermement insérée et verrouillée sur les filetages du récipient. Lors du retrait du bouchon à vis, l’anneau se détache du bouchon, indiquant clairement que le récipient a été ouvert.
- Conçu pour le prélèvement, le transport et le stockage des échantillons
- Utilisation sûre même dans des conditions défavorables
- Les récipients s’empilent selon un dispositif unique ; résistants aux chocs
- En polypropylène vierge à haute clarté ; bouchon en polyéthylène
- Disponibles en plusieurs tailles, de 20 à 120 ml
- Non stériles ; récipients et bouchons conditionnés séparément dans des sachets de 100 ; cinq sachets par boîte
Spécification
Non stérile | |
Polypropylène |