Learn More
Simport™ Scientific Tubes d’échantillonnage avec filetages externes, gradués
Avec zone de marquage blanche
Spécification
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Matériau | PP |
Stérilité | Non stérile |
Description
- En PP
- Surface intérieure lisse et uniforme avec un risque réduit de contamination
- Peut être autoclavé en position verticale jusqu’à 121°C avec bouchons desserrés
- La hauteur du tube comprend le bouchon
- Disponible en autostable ou avec fond rond
- Bouchons vendus séparément
- Les tubes à fond rond peuvent être centrifugés jusqu’à 17 000 g
Spécification
Polyéthylène | |
Bouchon à vis | |
Non stérile | |
Filetage externe, graduations et zone d’écriture blanche |
Autoclavables | |
PP | |
Stockage et transport de biomatériaux |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Simport™ Scientific Tubes d’échantillonnage avec filetages externes, gradués