Learn More
Simport™ Scientific Cassettes d’enrobage / de traitement de biopsie MICROMESH™
Offre un grand compartiment carré de 27 mm, parfait même pour les biopsies à aiguille
Spécification
Type de bouchon | Integral Lid |
---|---|
Matériau | High Density Polymer |
Type de pores | Square |
Angle de la face d’écriture | 45° |
Description
Offre un grand compartiment carré de 27 mm, parfait même pour les biopsies à aiguille
- Hauteur : 6 mm
- Le couvercle et la base ont 1676 ouvertures carrées(0,38 mm), optimisant l’échange de liquide et assurant un drainage adéquat
- De grandes fentes antérieures et postérieures dans la cassette et le couvercle garantissent que la cassette s’enfoncera rapidement
- Le couvercle ne dépasse pas au-dessus de la cassette, ce qui permet de gagner de l’espace
- Moulé à partir d’un polymère d’acétal haute densité spécial
- Le couvercle intégré monobloc élimine le besoin de couvercles en acier séparés
- Les couvercles peuvent être ouverts et fermés aussi souvent que nécessaire et se verrouiller en toute sécurité sans danger de perte d’échantillons
- Zone d’écriture antérieure à un angle de 45°
- Disponible en 11 couleurs non cytotoxiques, non métalliques et en trois couleurs fluorescentes
Informations sur la commande
Chaque boîte contient quatre boîtes distributrices de 250 cassettes avec couvercles fermés
Spécification
Integral Lid | |
High Density Polymer | |
Square | |
45° |