Learn More
Simport™ Scientific Couvercles de cassettes pour tissus E-Z LOAD™ Histosette™ II
Ces cassettes maintiennent les échantillons immergés en toute sécurité dans un liquide et sont totalement résistantes à l’action chimique des solvants histologiques
Description
- Pour une utilisation avec les instruments de marquage de cassettes Micro Writer™, Lamb™ et Shur/Mark™
- Pile de 50 cassettes chacune ; le boîtier contient deux boîtes de 20 piles
- Les bases et les couvercles doivent être commandés séparément