Learn More
Simport™ Scientific Bases de cassettes pour tissus E-Z LOAD™ Histosette™ II
Pour une utilisation avec les instruments de marquage de cassettes Micro Writer™, Shur/Mark™ et Lamb™
Spécification
Type de bouchon | Couvercle intégral |
---|---|
Matériau | Polymère d’acétal |
Type de pores | Fentes |
Angle de la face d’écriture | 45° |
Description
- Les cassettes en plastique jetables contiennent des échantillons de tissus pendant l’enrobage, le traitement et le stockage
- Moulé à partir d’un polymère d’acétal haute densité spécial
- Résistant à l’action chimique des solvants histologiques
- Des fentes efficaces de circulation optimisent l’échange de liquide et assurent un drainage adéquat
- La surface d’écriture antérieure est inclinée à un angle de 45°
- Disponible en 11 couleurs non cytotoxiques et non métalliques
Informations sur la commande
- Pile de 50 cassettes chacune ; le boîtier contient deux boîtes de 20 piles
- Les bases et les couvercles doivent être commandés séparément
Spécification
Couvercle intégral | |
Polymère d’acétal | |
Fentes | |
45° |