Learn More
Simport™ Scientific Tubes en bloc
Spécification
Matériau PP
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Boîte de stockage Biotube
• 96 tubes sur rack amovible
• Rack autoclavable
• Supporte jusqu'à -190°C
• Couvercle et base à repérage alphanumérique
• Boîte Biotube stockage
• Boîte blanche avec couvercle translucide et rack amovible color-codé utilisable comme portoir, sur paillasse ou en bain, avec 96 emplacements pour tubes 1,2mL φ 8,8mm x 45mm
• Boîte blanche format microplaque avec couvercle translucide compatible distributeurs, échantillonneurs et systèmes robotisés
• Base et couvercle à repérage alphanumérique des emplacements
• Identification alphanumérique des emplacements sur la base, le portoir et le couvercle
• Coin A1 coupé pour alignement et orientation immédiate
• Rechargeable par tubes en vrac ou en barrette de 8
• Boîte 96 Biotube
Spécification
Spécification
PP
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Simport™ Scientific Tubes en bloc