Learn More
Tétrafluoroborate d’argent, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
35.20€ - 474.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14104-20-2 |
---|---|
Formule moléculaire | AgBF4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 194.67 |
Numéro MDL | MFCD00003408 |
Clé InChI | CCAVYRRHZLAMDJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silver tetrafluoroborate, silver borofluoride, silver fluoborate, silver fluoroborate, silver i tetrafluoroborate, borate 1-, tetrafluoro-, silver 1+, silver tetrafluroborate, acmc-209clm |
CID PubChem | 159722 |
SMILES | [Ag+].F[B-](F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10468223
|
Thermo Scientific Acros
197090010 |
1 g | Flacon en plastique |
35.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10296250
|
Thermo Scientific Acros
197090100 |
10 g | Flacon en plastique |
153.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15740829
|
Thermo Scientific Acros
197090500 |
50 g | Flacon en plastique |
474.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14104-20-2 | |
194.67 | |
CCAVYRRHZLAMDJ-UHFFFAOYSA-N | |
159722 |
AgBF4 | |
MFCD00003408 | |
silver tetrafluoroborate, silver borofluoride, silver fluoborate, silver fluoroborate, silver i tetrafluoroborate, borate 1-, tetrafluoro-, silver 1+, silver tetrafluroborate, acmc-209clm | |
[Ag+].F[B-](F)(F)F |
Spécification
Silver tetrafluoroborate | |
14104-20-2 | |
Poudre cristalline | |
AgBF4 | |
MFCD00003408 | |
Solubility in water: soluble. | |
[Ag+].F[B-](F)(F)F | |
194.67 | |
194.67 |
99% | |
Beige | |
43.92% min. (BF4) | |
AgBF4 | |
silver tetrafluoroborate, silver borofluoride, silver fluoborate, silver fluoroborate, silver i tetrafluoroborate, borate 1-, tetrafluoro-, silver 1+, silver tetrafluroborate, acmc-209clm | |
CCAVYRRHZLAMDJ-UHFFFAOYSA-N | |
tétrafluoroborate d’argent | |
159722 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 237-956-5
missing translation for 'rtecsNumber' : ED2875000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Silver tetrafluoroborate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.