Learn More
Tétrafluoroborate d’argent, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10468223
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14104-20-2
Formule moléculaire AgBF4
Poids moléculaire (g/mol) 194.67
Numéro MDL MFCD00003408
Clé InChI CCAVYRRHZLAMDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver tetrafluoroborate, silver borofluoride, silver fluoborate, silver fluoroborate, silver i tetrafluoroborate, borate 1-, tetrafluoro-, silver 1+, silver tetrafluroborate, acmc-209clm
CID PubChem 159722
SMILES [Ag+].F[B-](F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver tetrafluoroborate
Note relative au nom 99%
Couleur Beige
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 43.92% min. (BF4)
Formule linéaire AgBF4
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Nom IUPAC tétrafluoroborate d’argent
Poids de la formule 194.67
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver tetrafluoroborate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.