Learn More
Étalon de cuivre pour ICP/MS, qualité Claritas PPT, SPEX CertiPrep™
Code produit. 10742535
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Ag1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver Standard
CAS 7440-22-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
% min. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Quantité 125 mL
% max. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Certificat d’analyse Claritas PPT Certificate of Analysis reports up to 68 elements at ppt levels.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Formule moléculaire Ag
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag]
Nom IUPAC silver
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Qualité Trace ICP/ICP-MS
Solvant ou matrice 2% HNO3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P320-Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire