Learn More
Solution d’argent pour ICP, 10 g/l, matrice HNO3, Fisher Chemical™
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
103.00€ - 386.00€
Spécification
Concentration | 10±0.02g/L |
---|---|
Type | Étalons de spectrométrie de masse |
Noms d’analytes ou de composants | Ag |
Solvant ou matrice | HNO3 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12936244
|
Fisher Chemical
S 201 100 |
100 mL | Flacon |
103.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12946244
|
Fisher Chemical
S 201 250 |
250 mL | Flacon |
279.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12956244
|
Fisher Chemical
S 201 500 |
500 mL | Flacon |
386.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
10±0.02g/L | |
Étalons de spectrométrie de masse | |
Ag | |
HNO3 |
Sécurité et traitement
H225 ; H304 ; H315 ; H336 ; H410
P210 ; P233 ; P240 ; P241 ; P261 ; P264 ; P271 ; P273 ; P280 ; P301+P310 ; P302+P352 ; P303+P361+P353 ; P304+P340 ; P312 ; P321 ; P331 ; P332+P313 ; P370+P378 ; P391 ; P403+P233 ; P403+P235 ; P405 ; P501
danger
missing translation for 'shelfLife' : 24 mois (12 mois après l’ouverture)
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Single-element Standard Solution for ICP. Silver (Ag) 10000mg/l in HNO3 5%
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .