Learn More
Thermo Scientific Chemicals Protéine d’argent pour histologie, forte
CAS: 9008-42-8
35.28€ - 381.90€
Identifiants chimiques
CAS 9008-42-8
Synonyme Protargol
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11375018
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
043970.06
5 g
35.28€
5g
11365018
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
043970.14
25 g
107.54€
25g
11385018
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
043970.22
110g
381.90€
100g
Description
Description
Silver protein is used in electron microscopy with periodic acid and thiocarbohydrazide or thiosemicarbohydrazide as a positive stain for carbohydrates such as glycogen. It can also be used for light microscopy to stain nerve tissue. It is also used in histological stain for microscopic analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
9008-42-8
Protargol
Spécification
9008-42-8
Poudre
Coloration histologique pour analyses microscopiques
Hygroscopique ; sensible à la lumière
Jaune pâle à marron
Poudre
Protéine d’argent
Protargol
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Protéine d’argent pour histologie, forte