Learn More
Poudre d’argent, 100 mailles, 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
204.02€ - 576.87€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-22-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Ag |
Poids moléculaire (g/mol) | 107.87 |
Numéro MDL | MFCD00003397 |
Clé InChI | BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber |
CID PubChem | 23954 |
ChEBI | CHEBI:9141 |
Nom IUPAC | argent |
SMILES | [Ag] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11336627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000690.14 |
25 g |
204.02€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11326627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000690.22 |
100 g |
576.87€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-22-4 | |
107.87 | |
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N | |
23954 | |
argent |
Ag | |
MFCD00003397 | |
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber | |
CHEBI:9141 | |
[Ag] |
Spécification
Silver | |
7440-22-4 | |
99.95% (Metals basis) | |
MFCD00003397 | |
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N | |
argent | |
23954 | |
-100 Mesh | |
Poudre |
Argent | |
Silver-colored powder | |
Ag | |
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber | |
[Ag] | |
107.87 | |
CHEBI:9141 | |
Characteristic |
Sécurité et traitement
H400-H410 ; Très toxique pour les organismes aquatiques.Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :9, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-131-3
missing translation for 'rtecsNumber' : VW3500000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Silver powder
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only