Learn More
Solution de nitrate d’argent, volumétrique, Reag. Ph. Eur., AgNO3 à 0,1 M (0,1 N), Honeywell Fluka™
Volumétrique, Reag. Ph. Eur., AgNO3 à 0,1 M (0,1 N)
80.43€ - 697.59€
Identifiants chimiques
CAS | 7761-88-8 |
---|---|
Formule moléculaire | AgNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 169.87 |
Numéro MDL | MFCD00003414 |
Clé InChI | SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol |
CID PubChem | 24470 |
ChEBI | CHEBI:32130 |
SMILES | [Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15615020
|
Honeywell-Fluka
35375-500ML |
500 mL |
80.43€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15695010
|
Honeywell-Fluka
35375-1L |
1 L |
141.66€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15605020
|
Honeywell-Fluka
35375-2.5L |
2.5 L |
241.11€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15635020
|
Honeywell-Fluka
35375-5L-VP |
5 L |
405.67€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15645020
|
Honeywell-Fluka
35375-6X1L |
6 x 1 L |
697.59€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15685010
|
Honeywell-Fluka
35375-10L-VP |
10 L |
569.54€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Identifiants chimiques
7761-88-8 | |
169.87 | |
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N | |
24470 | |
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
AgNO3 | |
MFCD00003414 | |
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol | |
CHEBI:32130 |
Spécification
Silver nitrate solution | |
AgNO3 | |
UN3082 | |
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N | |
silver(1+) nitrate | |
24470 | |
169.87g/mol |
7761-88-8 | |
MFCD00003414 | |
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol | |
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O | |
169.87 | |
CHEBI:32130 | |
0.1M |
Sécurité et traitement
P273-P280-P305 + P351 + P338-P337 + P313-P391-P501
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Silver nitrate solution
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Silver nitrate solution