Learn More
Nitrate d’argent, Honeywell Fluka™
Code produit. 15660950
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, 99,8 à 100,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7761-88-8
Formule moléculaire AgNO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
Numéro MDL MFCD00003414
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
CID PubChem 24470
ChEBI CHEBI:32130
Nom IUPAC nitrate d’argent(1+)
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver Nitrate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP
Quantité 1 kg
Formule linéaire AgNO3
Numéro UN 1493
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol, 20.8g/L, Soluble in benzene, 2.2g/L, Soluble in methanol, 35g/L
Poids de la formule 169.87g/mol
Pourcentage de pureté 99.8 to 100.5%
Densité Vapor Density: 5.8 (vs air)