Learn More
Nitrate d’argent, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10224350
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
500 g
AgNO3, numéro CAS-7761-88-8, silbernitrat, nitrate d’argent i, mononitrate d’argent, nitrate d’argent, nitrate d’argent, sel d’argent d’acide nitrique i, nitrate d’argent, argenti nitras, argerol, caustique lunaire, 500 g, 444°C, CHEBI:32130, blanc, 169,87 g/mol, SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N, argent ; nitrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7761-88-8
Formule moléculaire AgNO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
Numéro MDL MFCD00003414
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
CID PubChem 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 444°C
Point de fusion 212°C
Couleur Blanc
pH 5.4 to 6.4
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Nom IUPAC nitrate d’argent(1+)
Poids de la formule 169.87g/mol
Conditionnement Cuve en verre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver nitrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.