Learn More
Nitrate d’argent, 99,85 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
50.65€ - 5052.14€
Identifiants chimiques
CAS | 7761-88-8 |
---|---|
Formule moléculaire | AgNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 169.87 |
Numéro MDL | MFCD00003414 |
Clé InChI | SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol |
CID PubChem | 24470 |
ChEBI | CHEBI:32130 |
SMILES | [Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10503951
|
Thermo Scientific Acros
197680050 |
5 g | Flacon en verre |
50.65€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10449900
|
Thermo Scientific Acros
197680250 |
25 g | Flacon en verre |
127.64€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10164260
|
Thermo Scientific Acros
197681000 |
100 g | Flacon en verre |
429.14€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10684892
|
Thermo Scientific Acros
197685000 |
500 g | Flacon en verre |
1445.19€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11974341
|
Thermo Scientific Acros
197680025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
5052.14€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyseIdentifiants chimiques
7761-88-8 | |
169.87 | |
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N | |
24470 | |
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
AgNO3 | |
MFCD00003414 | |
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol | |
CHEBI:32130 |
Spécification
Silver nitrate | |
Blanc | |
99.85% | |
AgNO3 | |
15, 8657 | |
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N | |
argent ; nitrate | |
24470 | |
169.87 | |
Analytique | |
>444°C |
7761-88-8 | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
AgNO3 | |
MFCD00003414 | |
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol | |
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O | |
169.87 | |
CHEBI:32130 | |
≥99.80% | |
0.1% (1g, 70°C, 2 hrs) max. |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut aggraver un incendie ; comburant.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Avoid release to the environment. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger