Learn More
Oxyde d’argent(I), purum p.a., ≥ 99,0 % (AT), Honeywell™
Code produit. 15617350
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon poly
Poly Bottle
Purum p.a., ≥ 99,0 % (AT)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20667-12-3
Formule moléculaire Ag2O
Poids moléculaire (g/mol) 231.74
Numéro MDL MFCD00003404
Clé InChI KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC (argentiooxy)silver
SMILES [Ag]O[Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver(I) oxide
Couleur Gris
Forme physique Powder
Quantité 10 g
Numéro UN UN1479
Informations sur la solubilité Slightly soluble
Poids de la formule 231.74g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (AT)
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly