Learn More
Oxyde d’argent(I), Honeywell
Code produit. 15642090
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20667-12-3
Formule moléculaire Ag2O
Poids moléculaire (g/mol) 231.74
Numéro MDL MFCD00003404
Clé InChI KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC (argentiooxy)silver
SMILES [Ag]O[Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver(I) Oxide
Quantité 50 g
Numéro UN 1479
Poids de la formule 231.74g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus™