Learn More
Oxyde d’argent(I), Honeywell
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Silver(I) Oxide |
Quantité | 250 g |
Numéro UN | 1479 |
Poids de la formule | 231.74g/mol |
Pourcentage de pureté | 99% |
Qualité | ReagentPlus™ |