Learn More
Uvex™ Masque préformé FFP3 haute performance silv-Air e 7330
Le masque de protection respiratoire FFP3 réutilisable comporte des soupapes d’expiration et d’inspiration, avec deux poches de filtration supplémentaires pour une faible résistance respiratoire.Le masque est marqué pour une réutilisation (R) et pour une utilisation avec des niveaux élevés d’exposition à la poussière (D).
Marque: Uvex™ 8707330
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Masque préformé avec filtration de particules avec soupapes d’expiration et d’inspiration
- Le masque associe les technologies uniques d’Uvex pour un confort d’utilisation optimal avec une résistance respiratoire extrêmement faible
- Convient aux tâches intensives et peut être porté pendant de longues périodes
- Étiquette D (test de poussière de dolomite réussi) : respirabilité maximale, même avec des niveaux de poussière très élevés
- Étiquette R (réutilisable) : testé pour la réutilisation et les performances, y compris lors du deuxième service
- Système climazone haute performance avec trois compartiments pour une température confortable et fraiche à l’intérieur du masque
- Fixation de bandeau à quatre points pour un ajustement confortable, individuel et sûr
- Pince-nez intégré, flexible et réglable
- Deux poches de filtration supplémentaires avec soupapes d’inspiration pour une résistance respiratoire plus faible et un confort accru
- Matériau extérieur silv-Air de haute qualité pour une respirabilité optimale
- Bague d’étanchéité tout autour très souple, pour un confort d’utilisation optimal et un ajustement sécurisé
Spécification
EN 149:2001 + A1:2009 | |
Polypropylène, polyester | |
FFP3 | |
Polypropylène | |
36 g |
Gris | |
Oui | |
Textile | |
Coque |