Learn More
Thermo Scientific™ Connecteur de colonne capillaire GC SilTite™, dia. int. de 0,1 à 0,25 mm
Utilisez les connecteurs de colonne capillaire GC SilTite pour les colonnes GC capillaires en silice fondue.
Marque: Thermo Scientific™ 290MU498
Description
Utilisez les connecteurs de colonnes capillaires Thermo Scientific™ SilTite pour les colonnes capillaires GC en silice fondue. Ils sont revêtus de verre pour l’inertie et présentent une faible masse thermique.
Associez deux colonnes GCRéparez les colonnes cassées
Spécification
Connecteur de colonne capillaire | |
290 MU498 | |
0,1 à 0,25 mm | |
Colonne capillaire en silice fondue |