Learn More
SGE™ Ferrule de rechange pour kits de démarrage de ferrules SilTite™
Système de ferrule et d’écrou spécialement conçu pour les colonnes GC en silice fondue et les systèmes GC/MS
Marque: SGE™ 073221
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
À utiliser avec les kits de démarrage de ferrules SGE SilTite
- Le métal unique SilTite 100 % non-contaminant n’exige pas de resserrage après utilisation
- Forment un joint étanche solide, permanent autour de la colonne capillaire.
- La base de la ferrule est plate pour former un joint étanche avec l’interface MS
- Idéales pour les applications à haute pression
- Température maximale : 500°CC (932°F)
- À utiliser avec l’écrou SilTite fourni
Spécification
Ferrule | |
D.I. de 0,32 mm Colonne | |
10/boîte |
Toutes connexions | |
Métal | |
0,5 mm |