Learn More
SGE™ Ferrule de rechange pour kits de démarrage de ferrules SilTite™
Système de ferrule et d’écrou spécialement conçu pour les colonnes GC en silice fondue et les systèmes GC/MS
Marque:  SGE™ 073222
Code produit. 10123554
  • 76.40€ / 10 pièces
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
À utiliser avec les kits de démarrage de ferrules SGE SilTite
  • Le métal unique SilTite 100 % non-contaminant n’exige pas de resserrage après utilisation
  • Forment un joint étanche solide, permanent autour de la colonne capillaire.
  • La base de la ferrule est plate pour former un joint étanche avec l’interface MS
  • Idéales pour les applications à haute pression
  • Température maximale : 500°CC (932°F)
  • À utiliser avec l’écrou SilTite fourni
Spécification
Spécification
Ferrule
Diamètre interne de 0,53 mm Colonne
10/boîte
Toutes connexions
Métal
0,8 mm