Learn More
Buerkle™ Foreuse silo
Si les produits en vrac sont transportés sur de longues distances (dans des camions, des wagons de marchandises ferroviaires), la séparation peut se produire. Le prélèvement de l’échantillon à la surface engendre donc de mauvais résultats. Les échantillons représentatifs de toutes les couches du silo peuvent être prélevés avec le siloDrill. Le SiloDrill s’adapte à toutes les ouvertures standard avec son diamètre de 90 mm.
845.00€ - 4235.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Capacité (métrique) | 400 mL |
Diamètre (métrique) du dessus extérieur | 40 mm |
Longueur (métrique) | 150 cm |
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10535932
|
Buerkle™
5301-1000 |
Aluminium |
845.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10607055
|
Buerkle™
5301-2000 |
Acier inox (AISI 304) |
4235.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Des échantillons représentatifs de toutes les couches d’un silo de stockage ou de matériaux peuvent être prélevés avec le SiloDrill. Le SiloDrill s’adapte à la plupart des ouvertures standard d’un diamètre de 90 mm.- Longueur standard de 150 cm, extensible par incréments de 100 cm, max. 350 cm
- Le tube interne à ressort empêche le blocage des céréales secondaires
- Bord racleur pour substances cohésives
- Poignée en T robuste et amovible
- Percer la pointe avec des lames de perçage pour faciliter l’alésage
- Retrait facile de la chambre d’échantillonnage, nettoyage simple
Spécification
Autoclavable | |
400 mL | |
40 mm | |
150 cm |