Learn More
Masterflex™ Tubulure en silicone
Utilisez cette tubulure pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, aérospatiales, agro-alimentaires et de laboratoire générales. La tubulure en silicone Saint Gobain Performance Plastics™ est durcie au peroxyde, offre une excellente résistance à la chaleur et une faible rémanence à la compression.
92.85€ - 144.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | Silicone |
Longueur totale (métrique) | 7,6 m |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -50deg;C |
Couleur | Translucide |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11755948
|
Masterflex™
06411-03 |
4,8 mm | 8 mm | 1,6 mm |
144.00€
7.50m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11751179
|
Masterflex™
06411-60 |
0,8 mm | 4 mm | 0,8 mm |
92.85€
7.50m |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Utilisez cette tubulure pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, agro-alimentaires, aérospatiales et générales de laboratoire.La tubulure en silicone Saint Gobain Performance Plastics™ est durcie au peroxyde, offre une excellente résistance à la chaleur et une faible rémanence à la compression.
- Tubulure inodore, non toxique et translucide
- L’élastomère est conforme à la norme FDA (21 CFR 177.2600) et répond aux exigences de la classe VI de l’USP
- Fabriquée conformément aux exigences de BPF
- Stérilisez par autoclave ou rayons gamma
Spécification
Autoclavables | |
7,6 m | |
Translucide |
Silicone | |
-50deg;C | |
230deg;c |