Learn More
Hirschmann™ Bouchons en silicone rose SILICOSEPAC™
Excellents pour la culture de microorganismes aérobies. Les bouchons en silicone Hirschmann Instruments™ SILICOSEN™ sont des bouchons de culture spécialement traités avec des bulles continues pour la préparation, le remplissage et la stérilisation des milieux de culture.
33.85€ - 433.00€
Spécification
Couleur | Rose |
---|---|
Matériau | Silicone |
Type de produit | Bouchon |
À utiliser avec (application) | Pour la préparation et la stérilisation des milieux de culture |
Quantité | 10 / boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10302843
|
Hirschmann™
8905510 |
6-9 mm | 13 mm |
33.85€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10159722
|
Hirschmann™
8905515 |
11-14 mm | 15 mm |
47.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10402861
|
Hirschmann™
8905517 |
13-16 mm | 10 mm |
58.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10238730
|
Hirschmann™
8905617 |
13-16 mm | 30 mm |
63.90€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10169722
|
Hirschmann™
8905519 |
15-18 mm | 12 mm |
59.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10077842
|
Hirschmann™
8905522 |
18-21 mm | 15 mm |
65.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10650644
|
Hirschmann™
8905524 |
20-23 mm | 20 mm |
79.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10455421
|
Hirschmann™
8905532 |
22 à 30 mm | 20 mm |
183.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10660644
|
Hirschmann™
8905542 |
30 à 40 mm | 35 mm |
271.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10756263
|
Hirschmann™
8905552 |
40-50 mm | 40 mm |
433.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10535683
|
Hirschmann™
8905512 |
9-11 mm | 13 mm |
39.90€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Structure uniforme des pores
- Bonne perméabilité à l’air
- Résistance aux produits chimiques et à la température
- Répulsif liquide et réutilisable
Spécification
Rose | |
Bouchon | |
10 / boîte |
Silicone | |
Pour la préparation et la stérilisation des milieux de culture |