Learn More
Macherey-Nagel™ Septa en silicone
56.00€ - 65.95€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Silicone |
Dureté | 45° Shore A |
Température (métrique) Max | 250°C |
Type | Septa |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10358341
|
Macherey-Nagel™
702606 |
13 mm |
65.95€
50 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10737842
|
Macherey-Nagel™
702605 |
12 mm |
63.35€
50 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10505941
|
Macherey-Nagel™
702602 |
9 mm |
56.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Transparent | |
45° Shore A | |
Septa |
Silicone | |
250°C | |
50/boîte |