Learn More
Sampling Systems™ Joints en silicone pour mini-tambours
Lorsqu’ils sont utilisés avec des pinces à bascules, ces joints rendent les récipients de mini-tambour hermétiques. Choisissez un joint de taille appropriée pour votre mini-tambour.
Marke:  Sampling Systems™ SIL-6-FDA
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15879731
  • 26.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-01-2025
pour voir le stock disponible 
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • À joint torique
  • En silicone de qualité acceptable selon la FDA
  • Convient à une utilisation avec les mini-tambours en acier inoxydable et 304 et 316 l
  • Disponible dans une large gamme de tailles
Spezifikation
Spezifikation
Joints étanches
Mini-tambour de 6 L
Silicone
Joint torique
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote