Learn More
Sampling Systems™ Joints en silicone pour mini-tambours
Lorsqu’ils sont utilisés avec des pinces à bascules, ces joints rendent les récipients de mini-tambour hermétiques. Choisissez un joint de taille appropriée pour votre mini-tambour.
Marque:  Sampling Systems™ SIL-1-FDA
Code produit. 15869721
  • 14.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • À joint torique
  • En silicone de qualité acceptable selon la FDA
  • Convient à une utilisation avec les mini-tambours en acier inoxydable et 304 et 316 l
  • Disponible dans une large gamme de tailles
Spécification
Spécification
Joints étanches
Mini-tambour de 1 L
Silicone
Joint torique