Learn More
Sampling Systems™ Joints en silicone pour mini-tambours
Lorsqu’ils sont utilisés avec des pinces à bascules, ces joints rendent les récipients de mini-tambour hermétiques. Choisissez un joint de taille appropriée pour votre mini-tambour.
Marque: Sampling Systems™ SIL-3-FDA
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À joint torique
- En silicone de qualité acceptable selon la FDA
- Convient à une utilisation avec les mini-tambours en acier inoxydable et 304 et 316 l
- Disponible dans une large gamme de tailles
Spécification
Joints étanches | |
Mini-tambour de 3 L | |
Silicone | |
Joint torique |