Learn More
Cole Parmer Silicone Sanitary Gasket, Tri-Clamp
Cole Parmer™ Silicone Sanitary Gasket is designed for Tri-Clamp™ style fittings and comes in a wide variety of materials to match specific process needs.
47.30€
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Matériau Silicone
Quantité 10 / boîte
Stérilité Non stérile
Type Joint d’étanchéité
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Diamètre (métrique) extérieur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) extérieur Prix Quantité et disponibilité  
11770029
Afficher les documents Détails de la promotion
Cole Parmer
30548-00
3/4 po
47.30€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Cole Parmer™ Silicone Sanitary Gasket is designed for Tri-Clamp™ style fittings and comes in a wide variety of materials to match specific process needs.
  • Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
  • Single-use custom configuration solutions to minimize downtime
  • All gaskets meet USDA, 3-A and CGMP criteria
  • FDA Compliant
  • All silicone, EPDM, PTFE, and Viton™ gaskets are animal-derived ingredient free and meet USP Class IV.
Spécification
Spécification
FDA
10 / boîte
Joint d’étanchéité
Silicone