Learn More
Étalons de viscosité rotationnelle en silicone
Click to view available options
Viscosité:
10.12 mPa.s (25°C)
100.7 mPa.s (25°C)
100075 mPa.s (25°C)
1003 mPa.s (25°C)
12423 mPa.s (25°C)
251.5 mPa.s (25°C)
30036 mPa.s (25°C)
357.0 mPa.s (25°C)
4.988 mPa.s (25°C)
50.49 mPa.s (25°C)
503.9 mPa.s (25°C)
5034 mPa.s (25°C)
60139 mPa.s (25°C)
75.53 mPa.s (25°C)
Description
- Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
- 600ml de produit fourni dans un récipient prêt à l’emploi de “test en emballage”
- Durée de conservation de 1 an
- Garantit une conformité totale au protocole de méthode d’essai international
- Traçabilité complète selon les normes nationales
- Emballage de sécurité inviolable
- S’applique à toutes les tiges à l’exception de la tige L1, il convient de faire des provisions supplémentaires lors de l’utilisation de la tige L1
- Travaillez plus en sécurité, plus proprement, avec moins de déchets et un débit plus élevé
Specifications
Specifications
Conditionnement | Test dans le contenant pour boîtes |
Quantité | 600 mL |
Couleur | Incolore |
Odeur | Characteristic odor |
Viscosité | 1003 mPa.s (25°C) |
Noms d’analytes ou de composants | Silicone fluid |
Forme physique | Liquide |
Valeurs nominales citées