Learn More
Gilson™ Tubulure en silicone pour pompe
Marque: Gilson™ F1825111
112.10 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Dans le cadre de nos gammes MINIPULS™ 3 et Evolution de pompes péristaltiques, Gilson offre une variété de tubes de différents matériaux, tailles de diamètre intérieur et longueurs.
Spécification
Tube de pompe | |
0,6 mm | |
40 cm | |
Contamination biologique | |
3,2 ml/min. | |
Translucide |
Autoclavable | |
Élastomère silicone | |
Pour les têtes de pompe MF1 et MF4 | |
4/boîte | |
Haut | |
230°C |