Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en silicone pour pompe
Description
- Approuvé FDA, NWC et BGA
- Certifiée conforme aux exigences USP XXII classe 6
- Autoclavable à 130°C dans la vapeur
- Stérilisable par irradiation gamma sans nuire à la qualité
- Aspect opaque ou translucide
Spécification
Classe 6 | |
Autoclavable | |
Silicone | |
2,4 mm | |
1 unité |
Tube de pompe | |
9,6 mm | |
1500 cm | |
Pompe péristaltique | |
Translucide |