Learn More
Huile de silicone, pour appareils de point de fusion et de point d’ébullition, Thermo Scientific Chemicals
124.00€ - 405.00€
Identifiants chimiques
CAS | 63148-62-9 |
---|---|
Formule moléculaire | (C2H6OSi)n |
Poids moléculaire (g/mol) | NaN |
Numéro MDL | MFCD00132673 |
Synonyme | Poly(dimethylsiloxane) |
Nom IUPAC | Polydimethylsiloxane |
SMILES | C[Si](C)(-*)O-* |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10583331
|
Thermo Scientific Acros
163855000 |
500 g | Flacon en verre |
124.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10553141
|
Thermo Scientific Acros
163850010 |
1 kg | Flacon en verre |
195.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10042833
|
Thermo Scientific Acros
163850025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
405.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
63148-62-9 | |
NaN | |
Poly(dimethylsiloxane) | |
C[Si](C)(-*)O-* |
(C2H6OSi)n | |
MFCD00132673 | |
Polydimethylsiloxane |
Spécification
Silicone oil | |
For melting point and boiling point apparatuses | |
Incolore | |
(C2H6OSi)n | |
300°C | |
Solubility in water: practically insoluble | |
Polydimethylsiloxane | |
Authentique | |
0.96 |
-50.0°C | |
63148-62-9 | |
Liquide huileux | |
MFCD00132673 | |
Poly(dimethylsiloxane) | |
C[Si](C)(-*)O-* | |
NaN | |
1.4030 to 1.4060 | |
0.9600g/mL |
RUO – Research Use Only