Learn More
Huile de silicone, température élevée, utilisable : entre 25 et 250°C (circuit ouvert) et entre 25 et 315°C (circuit fermé)., Thermo Scientific Chemicals
82.20€ - 877.00€
Identifiants chimiques
CAS | 68083-14-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H22O2Si2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 302.52 |
Numéro MDL | MFCD00132673 |
Clé InChI | ARWRSWALIGRKQA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diphenyl-dimethylsiloxane copolymer, polydimethyl-diphenylsiloxane, viscosity 400cst. |
CID PubChem | 121233058 |
Nom IUPAC | méthoxy-diméthyl-[méthyl(diphényl)silyl]oxysilane |
SMILES | CO[Si](C)(C)O[Si](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15435005
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045896.22 |
100 g |
82.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15445005
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045896.36 |
500 g |
249.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15455005
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045896.A4 |
2.5 kg |
877.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Silicone oil is used in high temperature open systems, closed systems and circulating, closed loop and heat transfer baths. It is used as a high temperature fluid for laboratory research apparatus and instruments. It is also used as a calibration media in temperature controlled baths.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Système ouvert à haute température, système fermé, circulant, cycle fermée et bains de transfert de chaleur
- Fluides à haute température pour appareils et instruments de recherche en laboratoire
Identifiants chimiques
68083-14-7 | |
302.52 | |
ARWRSWALIGRKQA-UHFFFAOYSA-N | |
121233058 | |
CO[Si](C)(C)O[Si](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 |
C16H22O2Si2 | |
MFCD00132673 | |
diphenyl-dimethylsiloxane copolymer, polydimethyl-diphenylsiloxane, viscosity 400cst. | |
méthoxy-diméthyl-[méthyl(diphényl)silyl]oxysilane |
Spécification
Silicone oil | |
68083-14-7 | |
Liquide | |
MFCD00132673 | |
14,8495 | |
Miscible with aliphatic,aromatic hydrocarbons,alcohol and chlorinated hydrocarbons. Immiscible with water,methanol and ethylene glycol. | |
CO[Si](C)(C)O[Si](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 | |
302.52 | |
1.505 |
High temperature, Usable temp. range: 25 to 250°C (open system) and 25 to 315°C (closed system) | |
Incolore | |
C16H22O2Si2 | |
>300°C (572°F) | |
diphenyl-dimethylsiloxane copolymer, polydimethyl-diphenylsiloxane, viscosity 400cst. | |
ARWRSWALIGRKQA-UHFFFAOYSA-N | |
méthoxy-diméthyl-[méthyl(diphényl)silyl]oxysilane | |
121233058 | |
1.07 g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : VW3146875
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only