Learn More
VACUUBRAND™ Huile de silicone
1460.00€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10278661
|
VACUUBRAND™
20687501 |
2 L |
1460.00€
1L |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Huile | |
1 de chaque |