Learn More
Sartorius™ Joint torique en silicone
8.00€ - 10.65€
Spécification
Type de produit | Joint torique |
---|---|
Matériau | Silicone |
Quantité | 1Chaque |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10517821
|
Sartorius™
6980110 |
40 x 5 mm |
9.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10430873
|
Sartorius™
6980123 |
45 x 3 mm |
10.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10337221
|
Sartorius™
6982020 |
40 x 2 mm |
10.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10761553
|
Sartorius™
6980178 |
42 x 3mm |
8.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Joint torique | |
Silicone | |
1Chaque |