Learn More
BINDER™ Joint d’étanchéité de porte
Matériau : Fluorocarbone FKM ; À utiliser avec : M 240
Marque: BINDER™ 8012-1309
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqué en fluorocarbone FKM
- Résistance à une température maximale de 200°C
Spécification
Joint de porte : fabriqué en FKM, sans silicone | |
Chambres BINDER VD 240 | |
Fluorocarbone FKM | |
Accessoire ; Joint de porte |