Learn More
Gilson™ Tubulure en silicone pour tête de pompe H2
À utiliser avec la tête de pompe HF2
92.75€ - 114.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Longueur totale (métrique) | 300 cm |
Perméabilité aux gaz | Haut |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Débit | Diamètre (métrique) externe | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Débit | Diamètre (métrique) externe | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10665693
|
Gilson™
F117979 |
7 mm | 300°ml/min | 10 mm | Beige translucide |
114.00€
3m |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10492982
|
Gilson™
F117977 |
5 mm | 148°ml/min | 8 mm | Beige translucide |
114.00€
3m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10521113
|
Gilson™
F117975 |
2,8 mm | 31°ml/min | 5 mm | Rose / blanc |
92.75€
3m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10062062
|
Gilson™
F117976 |
4 mm | 105°ml/min | 6 mm | Beige translucide |
114.00€
3m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Silicone
Spécification
Autoclavables | |
300 cm | |
Haut |