Learn More
Étalon de silicone pour ICP, 1000 μg/ml dans H2O, SPEX CertiPrep™
Code produit. 11498839 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
500 mL
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Si1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon Standard
CAS 6834-92-0, 7732-18-5
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Quantité 500 mL
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Formule moléculaire Na2O3Si
Technique AA, ICP
Clé InChI NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Nom IUPAC disodium ; dioxido(oxo)silane
Poids moléculaire (g/mol) 122.062
CID PubChem 23266
ChEBI CHEBI:60720
Type Certified Reference Material
Solvent or Matrix H2O
Qualité Assurance
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Étalon de silicone pour ICP, 1000 μg/ml dans H2O, SPEX CertiPrep™ >