Learn More
Poudre de silicium, cristaux, APS≤50 nm, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Forme : S.A. 70 à 100 m2/g
77.50€ - 1171.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-21-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 28.09 |
Numéro MDL | MFCD00085311 |
Clé InChI | XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831 |
CID PubChem | 5461123 |
ChEBI | CHEBI:27573 |
Nom IUPAC | silicone |
SMILES | [Si] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11430710
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044384.04 |
2 g |
77.50€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498560
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044384.09 |
10 g |
284.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11488560
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044384.18 |
50 g |
1171.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-21-3 | |
28.09 | |
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N | |
5461123 | |
silicone |
Si | |
MFCD00085311 | |
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831 | |
CHEBI:27573 | |
[Si] |
Spécification
Silicon | |
Poudre cristalline | |
Si | |
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831 | |
[Si] | |
28.09 | |
CHEBI:27573 | |
Air Sensitive | |
2.33g/cm3 |
7440-21-3 | |
98% | |
MFCD00085311 | |
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N | |
silicone | |
5461123 | |
Odorless | |
Powder |
Sécurité et traitement
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-130-8
missing translation for 'rtecsNumber' : VW0400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only