Learn More
Poudre de silicium, cristalline, calibre -100, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
97.30€ - 373.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-21-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 28.09 |
Numéro MDL | MFCD00085311 |
Clé InChI | XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831 |
CID PubChem | 5461123 |
ChEBI | CHEBI:27573 |
Nom IUPAC | silicone |
SMILES | [Si] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11376517
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000311.22 |
100 g |
97.30€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11386517
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000311.36 |
500 g |
373.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-21-3 | |
28.09 | |
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N | |
5461123 | |
silicone |
Si | |
MFCD00085311 | |
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831 | |
CHEBI:27573 | |
[Si] |
Spécification
Silicon | |
Poudre cristalline | |
Si | |
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831 | |
[Si] | |
28.09 | |
CHEBI:27573 | |
Odorless | |
2.33g/cm3 |
7440-21-3 | |
99.9% (Metals basis) | |
MFCD00085311 | |
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N | |
silicone | |
5461123 | |
28.0855 | |
Powder |
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-130-8
missing translation for 'rtecsNumber' : VW0400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Silicon powder, crystalline
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P378-Utiliser pour l'extinction.
RUO – Research Use Only