Learn More
Oxyde de silicium(IV), poudre, 0,5 micron, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Oxyde de silicium (IV), 99,9 %, O2Si, numéro CAS-7631-86-9, silice, amorphe, anhydride silicique, tridymite, terre infusorielle, dioxyde de silicium, silice, cristobalite, quartz, aérosil, terre de diatomées, 100 g, 2 230°C, CHEBI:30563, 231-545-4, 60.09, Avertissement
69.80€ - 225.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7631-86-9 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.08 |
Numéro MDL | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
Clé InChI | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous |
CID PubChem | 24261 |
ChEBI | CHEBI:30563 |
Nom IUPAC | dioxosilane |
SMILES | O=[Si]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11363876
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16985.14 |
25 g |
69.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11373876
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16985.22 |
100 g |
225.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Silicon(IV) oxide is used in the manufacture of glass for windows, drinking glasses, beverage bottles and many other materials. Optical fibers for telecommunication are made from silica. It is also used as a raw material for many ceramics such as earthenware, stoneware and porcelain. In addition, silica is a common additive in the production of foods and pharmaceutical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’oxyde de silicone (IV) est utilisé dans la fabrication du verre pour fenêtres, de verres à boire, de flacons pour boissons et de nombreux autres matériaux. Les fibres optiques pour les télécommunications sont fabriquées à partir de silice. Il est également utilisé comme matière première pour de nombreuses céramiques telles que la faïence, le grès et la porcelaine. En outre, la silice est un additif courant dans la production d’aliments et de produits pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
C’est un composé très stable du silicone.
Identifiants chimiques
7631-86-9 | |
60.08 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
24261 | |
dioxosilane |
O2Si | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
CHEBI:30563 | |
O=[Si]=O |
Spécification
2230°C | |
1710°C | |
7631-86-9 | |
O2Si | |
14,8493 | |
Insoluble in water. | |
O=[Si]=O | |
60.08 | |
CHEBI:30563 | |
99.9% | |
2 |
Silicon(IV) oxide | |
0.5 micron | |
Poudre | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
dioxosilane | |
24261 | |
60.09 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H373
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Déclaration GHS P
P260-P314-P501a
Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Consulter un médecin en cas de malaise.
Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-545-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only