Learn More
Oxyde de silicium(IV), fumée amorphe, traité en surface, S.A. 205-245m2/g, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11325607
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Revêtements, isolation thermique, silicones
Coatings, thermal insulation, silicones
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon (IV) oxide
Note relative au nom Amorphous fumed, surface treated
Couleur Blanc
pH 6
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Formule linéaire SiO2
Poids de la formule 60.09
Odeur Odorless
Densité 2.2 g/mL