Learn More
Oxyde de silicium(IV), fumée amorphe, S.A. 350-420m2/g, Thermo Scientific Chemicals
31.70€ - 227.00€
Chemische Identifikatoren
CAS | 7631-86-9 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.08 |
Numéro MDL | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
Clé InChI | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous |
CID PubChem | 24261 |
ChEBI | CHEBI:30563 |
Nom IUPAC | dioxosilane |
SMILES | O=[Si]=O |
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11493760
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089376.18 |
50 g |
31.70€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11473760
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089376.30 |
250 g |
90.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11483760
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089376.A1 |
1 kg |
227.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
Functionalized RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of styrene; acrylate and acrylamide monomers. Azide group can be used to conjugate to a variety of alkyne-functionalized biomolecules. Chain Transfer Agent (CTA). SDS mixture of sodium alkyl sulfates consisting chiefly of sodium lauryl sulfate. Used as a suspending and thickening agent in pharmaceutical
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7631-86-9 | |
60.08 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
24261 | |
dioxosilane |
O2Si | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
CHEBI:30563 | |
O=[Si]=O |
Spezifikation
2230°C | |
1710°C | |
7631-86-9 | |
Poudre | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
dioxosilane | |
24261 | |
60.09 | |
1.46 |
Silicon (IV) oxide | |
Amorphous fumed | |
Blanc | |
O2Si | |
14,8493 | |
Insoluble in water. | |
O=[Si]=O | |
60.08 | |
CHEBI:30563 | |
Odorless | |
2.2 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
H373
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Déclaration GHS P
P260-P314-P501a
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Consulter un médecin en cas de malaise.
Éliminer le contenu / contenant conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-545-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only