Learn More
Oxyde de silicium(IV), 40 % dans de l’H2O, particules de 0,014 microns en dispersion colloïdale, Thermo Scientific™
Code produit. 11384778
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
S.A. 250 m2/g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC silanedione
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon(IV) oxide
Note relative au nom 40% in H2O
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 5 kg
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 60.09
Odeur Odorless
Densité 1.3