Learn More
Oxyde de silicium(IV), 40 % dans de l’H2O, particules de 0,02 microns en dispersion colloïdale, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11344778
Oxyde de silicium(IV), 40 % dans de l’H2O, particules de 0,02 microns en dispersion colloïdale, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11344778
1 kg
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Code produit. 11344778
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043110.A1
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
S.A. 200 m2/g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphousAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC silanedione
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon(IV) oxide
Note relative au nom 40% in H2O
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 60.09
Odeur Odorless
Densité 1.30 g/cm3 at 20°C
Nom du produit
Oxyde de silicium(IV), 40 % dans de l’H2O, particules de 0,02 microns en dispersion colloïdale, Thermo Scientific Chemicals >